Learn More
Natriumsulfat-Decahydrat, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15675420 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15675420 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15685420 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15675420 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 403008100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-73-3
Summenformel H20Na2O14S
Molekulargewicht (g/mol) 322.186
MDL-Nummer MFCD00149189
InChI-Schlüssel RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumsulfat-Decahydrat, Glaubersalz, Dinatriumsulfat-Dekahydrat, Natriumsulfat USP, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Decahydrat, Natriumsulfat-Decahydrat Na2SO4, Natriumsulfat-Decahydrat N2SO4.10H2O, Dinatriumsulfat-Dekahydrat Na2So4.10H2O, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfat-Decahydrat
Schmelzpunkt 32.4 °C
Farbe Farblos
pH 5 bis 7
Menge 100 g
Strukturformel Na2SO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 322.2 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin
Dichte 1.46 g/ml bei 25 °C