Learn More
Natriumsulfat-Decahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477667
Click to view available options
Menge:
1000 g
25,000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
25000 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11477667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15702.0G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7727-73-3 | H20Na2O14S | 322.186 g/mol
Sodium sulfate decahydrate is used as a laboratory reagent to precipitate protein. It is largely used as filler in powdered home laundry detergents. It facilitates in leveling, reducing negative charges on fibers, thereby allows dye to penetrate evenly. It avoids the corrosion of stainless steel vessels used in dyeing. It is also used as a laxative and effectively replaces the drug paracetamol in the body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumsulfat-Decahydrat wird als Laborreagenz zur Fällung von Protein verwendet. Es wird hauptsächlich als Füllstoff in Waschmitteln in Pulverform verwendet. Es erleichtert die Nivellierung, reduziert negative Ladungen auf Fasern und ermöglicht so ein gleichmäßiges Eindringen von Farbstoff. Es verhindert die Korrosion von Edelstahlbehältern, die beim Färben verwendet werden. Es wird auch als Abführmittel verwendet und ersetzt effektiv das Medikament Paracetamol im Körper.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Glycerin. Unlöslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Stabil. Nicht kompatibel mit starken Säuren, Aluminium und Magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-73-3
Summenformel H20Na2O14S
Molekulargewicht (g/mol) 322.186
MDL-Nummer MFCD00149189
InChI-Schlüssel RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate decahydrate
Schmelzpunkt ∼32°C
pH 5.2 to 8.0
Menge 25,000 g
Merck Index 14,8680
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and glycerin. Insoluble in ethanol and methanol.
Formelmasse 322.19 (142.04 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.46