Learn More
Natriumsulfat-Decahydrat, 97 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Catalog Number p-7120826
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
7727-73-3
H20Na2O14S
322.186
MFCD00149189
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Natriumsulfat-Decahydrat, Glaubersalz, Dinatriumsulfat-Dekahydrat, Natriumsulfat USP, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Decahydrat, Natriumsulfat-Decahydrat Na2SO4, Natriumsulfat-Decahydrat N2SO4.10H2O, Dinatriumsulfat-Dekahydrat Na2So4.10H2O, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
62649
CHEBI:32586
Dinatrium; Sulfat; Dekahydrat
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
7727-73-3
H20Na2O14S
322.186
MFCD00149189
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Natriumsulfat-Decahydrat, Glaubersalz, Dinatriumsulfat-Dekahydrat, Natriumsulfat USP, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Decahydrat, Natriumsulfat-Decahydrat Na2SO4, Natriumsulfat-Decahydrat N2SO4.10H2O, Dinatriumsulfat-Dekahydrat Na2So4.10H2O, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
62649
CHEBI:32586
Dinatrium; Sulfat; Dekahydrat
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumsulfat-Decahydrat
Schmelzpunkt 32.4 °C
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel Na2SO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 322.2 mol
Reinheit (%) 97 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle oder Granulat
Dichte 1.46 g/ml bei 25 °C