Learn More
Natriumsulfat-Decahydrat, 97 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15612690 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15612690 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15602690 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15612690 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 246980500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-73-3
Summenformel H20Na2O14S
Molekulargewicht (g/mol) 322.186
MDL-Nummer MFCD00149189
InChI-Schlüssel RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumsulfat-Decahydrat, Glaubersalz, Dinatriumsulfat-Dekahydrat, Natriumsulfat USP, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Decahydrat, Natriumsulfat-Decahydrat Na2SO4, Natriumsulfat-Decahydrat N2SO4.10H2O, Dinatriumsulfat-Dekahydrat Na2So4.10H2O, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfat-Decahydrat
Schmelzpunkt 32.4 °C
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel Na2SO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 322.2 mol
Reinheit (%) 97 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle oder Granulat
Dichte 1.46 g/ml bei 25 °C