Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, (weißes Granulat), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10285013
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10285013 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10285013 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP354500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Glasflasche; 500g
Dieses Natriumsalz wird in Puffern für molekularbiologische und Zellkulturanwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Sulfate Anhydrous
Schmelzpunkt 884°C
CAS 7757-82-6
Farbe Weiß
pH 5 bis 8
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Summenformel Na2O4S
MDL-Nummer MFCD00003504
Merck Index 15, 8809
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) ≥99.0%
Glühverlust 0.5% max.
Verpackung Glasflasche
Hinweise zur Zersetzung Decomposition Information: >890°C