Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Catalog Number p-5390954
450.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
Dinatrium; Sulfat
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
Dinatrium; Sulfat
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemischer Name oder Material Natriumsulfat
Namenshinweis Anhydrisch
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Formelmasse 142.04
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.68 kg