Learn More
Melford Natriumsulfat, wasserfrei
Artikelnummer. 30018810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018810 5 kg 5 Kilogramm
30018808 1 kg 1 Kilogramm
30018809 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018810 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. S251505000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Feine, weiße, körnige Form.
Feine, weiße, körnige Form. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Sulfate, Anhydrous
CAS 7757-82-6
Menge 5 kg
Summenformel Na2SO4
Güte ACS