Learn More
Melford Sodium Sulfate, Anhydrous
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Fine white granular form.
Fine white granular form. Store at room temperature.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Sulfate, Anhydrous |
| CAS | 7757-82-6 |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | Na2SO4 |
| Güte | ACS |