Learn More
Melford Natriumsulfat, wasserfrei
Artikelnummer. 30018808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018808 1 kg 1 Kilogramm
30018809 500 g 500 Gramm
30018810 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018808 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. S251501000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Feine, weiße, körnige Form.
Feine, weiße, körnige Form. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Sulfate, Anhydrous
CAS 7757-82-6
Menge 1 kg
Summenformel Na2SO4
Güte ACS