missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumsulfat, ACS-Reagenz, wasserfreies Pulver, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15672390
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
disodium sulfate
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
disodium sulfate
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O

ACS-Reagenz, wasserfrei, Pulver, ≥ 99.0 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumsulfat
Physikalische Form Wasserfreies Pulver
Menge 5 kg
Strukturformel Na2SO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 142.04 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Dichte 2.68 g/ml bei 25 °C
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'