Learn More
Natriumsulfat, +99 %, zur Analyse ACS, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647961 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10647961 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10135553 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
11954231 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647961 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424410010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.35 CHF
    46.65 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 8.70 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt > 1700,0 °C
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate
Schmelzpunkt 884,0 °C
Farbe Weiß
pH 5,2 bis 9,2 (5 % soln. bei 25 °C)
Physikalische Form Granulares kristallines Pulver
Menge 1 kg
Glühverlust 0.5% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99+%
Hinweise zur Zersetzung Decomposition Information: >890°C
Strukturformel Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz