Learn More
Natriumsulfat, ≥99.0 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Catalog Number 15698140
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
5 kg
10 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Poly-Flasche
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
disodium sulfate
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
disodium sulfate
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumsulfat
Schmelzpunkt 884 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Strukturformel Na2SO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 142.04 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.68 g/ml bei 25 °C