Learn More
Natriumstearat, TRC
Artikelnummer. 30412358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412358 5 g 5 Gramm
30414087 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30412358 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS9600555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Stearate
CAS 822-16-2
Summenformel C18H35NaO2
Menge 5 g
Synonym Sodium Stearate
InChI-Formel InChI=1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium; Otadecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 306.46
Formelmasse 306.2535