Learn More
Natrium-Standard für ICP/MS, Claritas-PPT-Qualität, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11445998 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445998 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11445998 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CLNA22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 CHF
    113.58 CHF / 125 Milliliter
    Sparen 15.42 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Na1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-23-5, 7732-18-5, 7732-18-5
Analysenzertifikat Claritas PPT™ Das Analysezertifikat meldet bis zu 68 Elemente auf PPT-Niveau.
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
Summenformel Na
MDL-Nummer MFCD00085307
Verfahren ICP-MS
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standardlösung
InChI-Schlüssel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS-Standard
SMILES [Na]
IUPAC-Name Natrium
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:26708
Güte ICP/ICP-MS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 µg/mL Sodium
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, sodiumfrom sodium carbonate
Produkt nur für den Laborgebrauch