Learn More
Natriumstandardlösung, 1000 μg/ml, Spectro ECON, Chem-Lab
Artikelnummer. 11919102
Ansicht ändern
Click to view available options
Solvent or Matrix:
Salpetersäure
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Solvent or Matrix
11919102 Salpetersäure
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11919102 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL01.1406.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.00 CHF
    23.85 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 42.15 CHF
    63% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Referenzstandard für Spektroskopie und andere Laboranwendungen verwendet. Natriumstandardlösung, 1000 g/μml, Spectro Wirtschaftswissenschaften Chem-Lab ist in einer Matrix aus Wasser oder Salpetersäure erhältlich, um den Anforderungen verschiedener analytischer Prozesse gerecht zu werden.
Diese Natriumstandardlösung enthält eine präzise Konzentration von 990 –1010 μg/ml Na 1+ (±0,2 %). Es dient zur Überprüfung der Genauigkeit von Natriummessungen und zur Kalibrierung von Geräten, die in diesen Messungen verwendet werden.
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5 , 7732-18-5
Spezifikation
Concentration or Composition Notes 3,698g NaNO3 pro 1L 2 – 5% HNO3
Dichte 1.02 g/ml
Physikalische Form Flüssig
Summenformel NNaO3
Konzentration 1000 μg/ml Na1 + (±0,2 %)
MDL-Nummer MFCD00011119
InChI-Schlüssel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Natriumnitrat
Solvent or Matrix Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 84.99
PubChem CID 24268
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:63005
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium standard solution 1000 µg/ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Sodiumnitrate