Learn More
Natriumstandard: Na+ @ 1000 μg/ml in H2O , VHG™
Artikelnummer. 17957844
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17957844 500 mL 500 Milliliter
17968234 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17957844 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGINAW1K500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Natriumstandard: Na+ @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium
CAS 7440-23-5
Verfahren Ion Chromatography
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Na
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI-Formel InChI=1S/Na
SMILES [Na]
IUPAC-Name Natrium
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
Menge 500 mL
Formelmasse 22.9898 g/mol