Learn More
Natrium-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HNO3-Lösung, 1 M, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
Natriumstandardmetalllösung 1.000 ppm, für AAS, Lösung HNO3 1M
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| pH | 1 |
| Menge | 500 mL |
| Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
| Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium solution 1000 ppm
- Gefahr
- Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Sodiumcarbonate