Learn More
Natrium-Standard in Grundöl 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11470299 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470299 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11470299 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. ORGNA82Z
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Na1000 μg/g
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumölstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-23-5, 8042-47-5
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
CAS Min. % 0.5, 99.5
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.5, 99.5
Summenformel Na
MDL-Nummer MFCD00085307
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES [Na]
IUPAC-Name Natrium
Solvent or Matrix Grundöl 20
Industry Type Petrochemical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
Menge 50 g
ChEBI CHEBI:26708
Güte Öl/Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix&tab;Konzentration&tab;Kat. Nein.
Grundöl&tab;1000 μg/g&tab;ORG-NA8-2Z
Grundöl&tab;5000 μg/g&tab;ORG-NA8-4Z
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch