Learn More
Natriumlösung für ICP, 10 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8014489 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Lösung enthält HNO3
Konzentration 10 g/l
Menge 100 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumlösung für ICP, 10 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >