Learn More
Natriumlösung für ICP, 10 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Flasche |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Natrium für ICP |
| Konzentration | 10 g/l HNO3 Matrix |
| Element | Natrium für ICP |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Menge | 250 ml |