Learn More
Natriumsilikat, technisch, Lösung, d = 1,5, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10292052 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
25 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
Artikelnummer. 10292052
Marke: Fisher Chemical S/6340/25
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Natriumsilikat, technisch, Lösung, d=1,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-09-8
Summenformel H10Na2O8Si
Molekulargewicht (g/mol) 212.14
MDL-Nummer MFCD00003492
InChI-Schlüssel ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
IUPAC-Name Dinatrium, Dioxido(oxo)silan
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 100.6°C
Schmelzpunkt -3°C
Farbe Farblos
pH 11.2
Physikalische Form Flüssig
Menge 25 L
Verpackung Kunststoffbehälter
Dichte Vapor Density: 0.7
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium silicate, solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.