Learn More
Natriumsilikat-Lösung, Reagenzienqualität, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
3 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumsilikat-Lösung |
Menge | 3 l |
Strukturformel | Na2O(SiO2)x · xH2O |
UN-Nummer | UN3266 |
Verpackung | Poly-Flasche |
Dichte | 1.39 g/ml bei 25 °C |