Learn More
Natriumselenit,∽ 98%, (weißes bis cremefarbenes Pulver), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11456332 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11456332 500 g
11446332 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456332 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210292890
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-18-8
Summenformel Na2O3Se
Molekulargewicht (g/mol) 172.948
InChI-Schlüssel BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
IUPAC-Name Dinatrium; Selenit
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Selenite
Farbe Weiß
Physikalische Form Powder
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ∽98%
Formelmasse 172.9