Learn More
Sodium Selenate, MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Selenate |
| CAS | 13410-01-0 |
| Menge | 50 g |
| Summenformel | Na2O4Se |
| MDL-Nummer | MFCD00003490 |
| Synonym | sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259 |
| InChI-Schlüssel | MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O |
| IUPAC-Name | disodium selenate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 188.95 |
| Mehr anzeigen |