Learn More
Natriumselenat, wasserfrei, > 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346459
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11346459
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012613.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Zur Verwendung als Reagenz
Sodium selenate is used in glass industry, and produces red hue in glass. It acts as a decoloring agent in glass production. Combined with ferrous oxides, it produces colorless glass. Appropriate preparation of sodium selenate is used in multivitamins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13410-01-0
Summenformel Na2O4Se
Molekulargewicht (g/mol) 188.95
MDL-Nummer MFCD00003490
InChI-Schlüssel MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
PubChem CID 25960
ChEBI CHEBI:77775
IUPAC-Name Dinatrium; Selenat
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Sodium selenate, anhydrous
Schmelzpunkt 32° (transition)
Farbe Violett
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.8+% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 188.94
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder
Dichte 3.213
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Faroangivelser
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Skyddsangivelse
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.