Learn More
Natrium-Salicylat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11438755 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438755 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11438755 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0522476201
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsalicylat
CAS 54-21-7
Summenformel C7H5NaO3
Menge 1 kg
Synonym Natriumsalicylat, Natrium-2-hydroxybenzoat, Entrostalyl, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
InChI-Schlüssel ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;2-Hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 160.104
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
Formelmasse 160.11