Learn More
Natrium-Pyruvat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11440465 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440465 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11440465 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219965480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00 CHF
    120.80 CHF / 100 Gramm
    Sparen 6.20 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Natriumpyruvat, weißes Pulver
  • Es wird als Bestandteil in Kulturbouillon und Medien verwendet.
  • Die Verwendung von Natriumpyruvat im Walle-Fermentationsmedium zur Verbesserung der Umwandlung von Ölsäure in 10-Ketostearsäure durch Bacillus sphaericus wurde beschrieben.
  • Ein Protokoll, das Natriumpyruvat zur Herstellung stabil transfizierter humaner B-Zelllinien verwendet, wurde veröffentlicht.
Chemische Identifikatoren
CAS 113-24-6
Summenformel C3H3NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 110.04
MDL-Nummer MFCD00002586
InChI-Schlüssel DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym Brenztraubensäure-Natriumsalz, 2-Hexanschwefelsäure Natriumsalz, α-Ketopropionsäure, Natriumsalz
Spezifikation
Schmelzpunkt >300 °C (Literatur)
Farbe Weiß
pH 6.54
Verlust bei Trocknung 0.0021
Hinweise zum Prozentgehalt ≥ 98.0 %
Menge 100 g
Beilstein 3568341
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (0,06 g/ml) – Klar und vollständig.
Physikalische Form Pulver