Learn More
Natriumpyruvat, Zellkultur-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15454339 100 g 100 Gramm
15444339 50 g 50 Gramm
15464339 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15454339 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61840.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.55 CHF
    174.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 19.90 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 113-24-6 | C3H3NaO3 | 110.044 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113-24-6
Summenformel C3H3NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 110.044
MDL-Nummer MFCD00002586
InChI-Schlüssel DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
IUPAC-Name Natrium;-2-oxopropanoat
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium pyruvate
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel CH3COCOONa
Beilstein 3568341
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water
Formelmasse 110.04
Güte Zellkultur
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium pyruvate, Cell Culture Grade
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyruvate