Learn More
Natriumpyruvat, Zellkultur-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444339 50 g 50 Gramm
15454339 100 g 100 Gramm
15464339 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15444339 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61840.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 113-24-6 ∣ C3H3NaO3 ∣ 110.044 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 113-24-6
Summenformel C3H3NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 110.044
MDL-Nummer MFCD00002586
InChI-Schlüssel DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
IUPAC-Name Natrium;-2-oxopropanoat
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium pyruvate
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Strukturformel CH3COCOONa
Beilstein 3568341
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water
Formelmasse 110.04
Güte Zellkultur