Learn More
Natriumpyruvat, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588114 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15588114 1 kg Weithalsflasche Braunglas 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15588114 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 335402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 CHF
    1192.04 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 292.96 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 113-24-6
Summenformel C3H3NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 110.044
InChI-Schlüssel DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumpyruvat, Pyruvatsäure, Natriumsalz, Natrium2-Oxopropanoat, Propansäure, 2-oxo-, Natriumsalz, Natrium-alpha-Ketopropionat, Pyruvat-Natrium, 2-Oxopropansäure, Natriumsalz, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
IUPAC-Name Natrium;-2-oxopropanoat
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumpyruvat
Menge 1 kg
Formelmasse 110.05
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas