Learn More
Natriumpyrophosphat, tetrabasisch, Decahydrat, Puriss. p.a., ≥99%, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15643020
Natriumpyrophosphat, tetrabasisch, Decahydrat, Puriss. p.a., ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15643020 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
2.5 kg, 2.50 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15643020
Marke: Honeywell-Fluka 304112.5KG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ≥ 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-36-1
Summenformel H20Na4O17P2
Molekulargewicht (g/mol) 446.05
InChI-Schlüssel VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym Natriumpyrophosphat-Decahydrat, Tetranatriumsalzpyrophosphat-Decahydrat, Diphosphorsäure, Tetrasodiumsalz, Decahydrat, Pyrophosphat-Natriumsalz-Decahydrat, Pyrophosphat, anorganisch, Kolostrum, Natriumphosphat, Pyro, Natriumprophosphat Na4P2O7-Decahydrat, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC-Name Tetranatrium; Phosphonatophosphat; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumpyrophosphat-Decahydrat, tetrabasisch
Menge 2.5 kg
Strukturformel Na4P2O7 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149200
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 446.06 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Puriss. p.a.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumpyrophosphat, tetrabasisch, Decahydrat, Puriss. p.a., ≥99%, Honeywell Fluka™ >