Learn More
Natriumpyrophosphat, tetrabasisch, Decahydrat, Puriss. p.a., ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673020 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15673020 6 x 2.5 kg 6 Stück
15653020 500 g 500 Gramm
15643020 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15663020 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15673020 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 304116X2.5KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ≥ 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-36-1
Summenformel H20Na4O17P2
Molekulargewicht (g/mol) 446.05
InChI-Schlüssel VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym Natriumpyrophosphat-Decahydrat, Tetranatriumsalzpyrophosphat-Decahydrat, Diphosphorsäure, Tetrasodiumsalz, Decahydrat, Pyrophosphat-Natriumsalz-Decahydrat, Pyrophosphat, anorganisch, Kolostrum, Natriumphosphat, Pyro, Natriumprophosphat Na4P2O7-Decahydrat, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC-Name Tetranatrium; Phosphonatophosphat; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumpyrophosphat-Decahydrat, tetrabasisch
Menge 6 x 2.5 kg
Strukturformel Na4P2O7 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149200
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 446.06
Reinheit (%) ≥99%
Güte Puriss. p.a.