Learn More
Natriumpyrophosphat-Decahydrat, TRC
Artikelnummer. 30414717
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414717 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414717 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS083925250G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Pyrophosphate Decahydrate
CAS 13472-36-1
Menge 250 g
Summenformel Na4O7P2 . 10H2O
Synonym Tetrasodium Pyrophosphate Decahydrate, Sodium Diphosphate Decahydrate
InChI-Formel InChI=1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC-Name Tetranatrium; Phosphonatophosphat; Decahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 446.06
Formelmasse 445.9767