Learn More
Natriumpyrophosphat-Decahydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
Spezifikation
Siedepunkt | 93.8°C |
Chemischer Name oder Material | Sodium pyrophosphate decahydrate |
Schmelzpunkt | 80.0°C |
Namenshinweis | p.a. |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | Na4P2O7·10H2O |
Merck Index | 10,9063 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium pyrophosphate decahydrate
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium pyrophosphatedecahydrate, Sodiumpyrophosphate