Learn More
Natriumdiphosphat-Decahydrat, 99–103 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12387073 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12387073 500 g 500 Gramm
12327203 100 g 100 Gramm
12317203 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12387073 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448065000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 13472-36-1 | Na4O7P2·10H2O | 446.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-36-1
Summenformel Na4O7P2·10H2O
Molekulargewicht (g/mol) 446.05
InChI-Schlüssel VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC-Name Tetranatrium; Phosphonatophosphat; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 93.8°C
Chemischer Name oder Material Sodium pyrophosphate decahydrate
Schmelzpunkt 80.0°C
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99-103%
Strukturformel Na4P2O7·10H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ammonia, insoluble in alcohol
Formelmasse 446.05
Reinheit (%) 99 to 103%
Güte ACS-Reagenz