Learn More
Natriumpyrophosphat-Decahydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429210
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429210 250 g 250 Gramm
11409210 1000 g 1000 Gramm
11419210 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429210 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16195.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13472-36-1 | H20Na4O17P2 | 446.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Natriumpyrophosphat-Decahydrat wird als Puffermittel, Emulgator, Verdickungsmittel, Lebensmittelzusatzstoff und Dispergiermittel verwendet. Es dient zur Bekämpfung von Zahnstein in Zahnpasta und Zahnseide und wird verwendet, um Kalzium und Magnesium aus dem Speichel zu entfernen, wodurch die Ablagerung auf den Zähnen vermieden wird. Es wird in Detergenzien verwendet, um Ablagerung auf Stoffen zu verhindern. Es ist nützlich bei der Vorbereitung eines EDTA-Natrium-Pyrophosphat-Extraktionspuffers für die Microcystin-Analyse von Bodenproben. In antimikrobiellen Studien wird es als Chelatbildner verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol und Ammoniak.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-36-1
Summenformel H20Na4O17P2
Molekulargewicht (g/mol) 446.05
MDL-Nummer MFCD00149200
InChI-Schlüssel VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC-Name Tetranatrium; Phosphonatophosphat; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium pyrophosphate decahydrate
Schmelzpunkt 79.5°C
pH 9.5 to 10.5
Menge 250 g
Strukturformel Na4P2O7·10H2O
Merck Index 14,9240
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol and ammonia.
Formelmasse 446.06 (265.90 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥97%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.82