Learn More
Sodium pyrophosphate decahydrate, 97+%
Codice prodotto. 11419210
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11419210
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16195.0I
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 13472-36-1 | H20Na4O17P2 | 446.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Sodium pyrophosphate decahydrate is used as a buffering agent, an emulsifier, a thickening agent, a food additive and a dispersing agent. It acts as a tartar control agent in tooth paste and dental floss and is used to remove calcium and magnesium from saliva, thereby avoiding its deposition on teeth. It is utilized in detergents to prevent deposition on cloth. It is useful in the preparation of an EDTA-sodium pyrophosphate extraction buffer for microcystin analysis of soil samples. In antimicrobial studies, it is used as a chelating agent.
Solubility
Soluble in water. Insoluble in alcohol and ammonia.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13472-36-1
Formula molecolare H20Na4O17P2
Molecular Weight (g/mol) 446.05
Numero MDL MFCD00149200
InChI Key VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC Name tetrasodium;phosphonato phosphate;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium pyrophosphate decahydrate
Punto di fusione 79.5°C
pH 9.5 to 10.5
Quantità 5000 g
Formula lineare Na4P2O7·10H2O
Indice di Merck 14,9240
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in alcohol and ammonia.
Peso formulazione 446.06 (265.90 Anhydrous)
Percent Purity ≥97%
Odore Odorless
Densità 1.82
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato