Learn More
Natriumpyrophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Natriumpyrophosphat wird in Wasserenthärtern, Reinigungsmitteln, Emulgatoren, Metallreinigern und Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. Es dient als Puffermittel, Verdickungsmittel und Dispergiermittel. Es dient auch als Tartarkontrollmittel in Zahnpasta und Zahnseide. Darüber hinaus wird es in antimikrobiellen Studien als Chelatbildner eingesetzt. Es wird auch als Lebensmittelzusatzstoff in allgemeinen Lebensmitteln wie Hähnchen-Nuggets, Krabbenfleisch und Thunfischkonserven verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethylalkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Sodium pyrophosphate |
| Schmelzpunkt | 988°C |
| Menge | 250 g |
| Strukturformel | Na4P2O7 |
| Merck Index | 14,9240 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in ethyl alcohol. |
| Formelmasse | 265.9 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Dichte | 2.534 |
Safety and Handling
- Sodium pyrophosphate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyrophosphate