Learn More
Natriumpyrophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478177 1000 g 1000 Gramm
11488177 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17546.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7722-88-5 ∣ Na4O7P2 ∣ 265.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Natriumpyrophosphat wird in Wasserenthärtern, Reinigungsmitteln, Emulgatoren, Metallreinigern und Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. Es dient als Puffermittel, Verdickungsmittel und Dispergiermittel. Es dient auch als Tartarkontrollmittel in Zahnpasta und Zahnseide. Darüber hinaus wird es in antimikrobiellen Studien als Chelatbildner eingesetzt. Es wird auch als Lebensmittelzusatzstoff in allgemeinen Lebensmitteln wie Hähnchen-Nuggets, Krabbenfleisch und Thunfischkonserven verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethylalkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-88-5
Summenformel Na4O7P2
Molekulargewicht (g/mol) 265.90
MDL-Nummer MFCD00003513
InChI-Schlüssel FQENQNTWSFEDLI-UHFFFAOYSA-J
Synonym tetrasodium pyrophosphate, sodium pyrophosphate, tspp, phosphotex, tetrasodium diphosphate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, sodium diphosphate, victor tspp, natrium pyrophosphat, caswell no. 847
PubChem CID 24403
ChEBI CHEBI:71240
IUPAC-Name Tetranatrium; Phosphonatophosphat
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium pyrophosphate
Schmelzpunkt 988°C
Physikalische Form Powder
Menge 1000 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.534
Strukturformel Na4P2O7
Merck Index 14,9240
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethyl alcohol.
Formelmasse 265.9
Reinheit (%) 98%
Güte Ungraded
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium pyrophosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium pyrophosphate