Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumpyrophosphat, 200 mM-Pufferlösung.
CAS: 7758-16-9
74.45 CHF - 124.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-16-9
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15494509
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J62052.AE
100 ml
74.45 CHF
100 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15404519
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J62052.AK
250 ml
124.00 CHF
250 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumprophosphat, 200 mM-Pufferlösung, wird im Labor als Puffermittel verwendet. DSPP wurde in antimikrobiellen Studien als Chelatbildner verwendet. Natriumdiphosphat oder TSPP (sc-203404; sc-236921) hat sich als nützlich bei der Vorbereitung eines EDTA-Natriumprophosphat-Extraktionspuffers für die Mikrozystin-Analyse von Bodenproben erwiesen. Es ist ein beliebtes Triebmittel, das auch in Backpulver gefunden wird.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Unlöslich in Alkohol und Ammoniak.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7758-16-9
Spezifikation
200 mM Pufferlösung
7758-16-9
Umgebungstemperaturen
Flüssig
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Natriumpyrophosphat, 200 mM-Pufferlösung.