Learn More
Natriumpropionat, TRC
Artikelnummer. 30413203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30413203 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413203 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6670655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionic acid sodium salt
CAS 137-40-6
Summenformel C3 H5 O2 . Na
Menge 5 g
Synonym Sodium propionate, Sodium propanoate, Propionic acid sodium salt, Propanoic acid, sodium salt (1:1) (ACI), Propanoic acid, sodium salt (9CI), Propionic acid, sodium salt (8CI), Bioban-S, Deketon, Impedex, Mycoban, Napropion, Ocuseptine, Propi-Ophtal, Propiofar, Propion, Propisol, Sodium ethanecarboxylate, Whit-Pro
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCC(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 96.06
Formelmasse 96.0187