Learn More
Natriumpropionat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10182680 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10182680 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10182680 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/6100/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 285°C
CAS 137-40-6
Farbe Weiß
pH 8 to 10.5
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Summenformel C3H5NaO2
MDL-Nummer 2759
Synonym sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
InChI-Schlüssel JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCC(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 96.061
PubChem CID 2723816
Formelmasse 96.06g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter