Learn More
Natrium-Kalium-Tartrat-Tetrahydrat,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476602 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476602 1 kg -
11486602 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476602 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215015601
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
Summenformel C4H12KNaO10
MDL-Nummer MFCD00150989
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Potassium Tartrate Tetrahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich ≥99%
InChI-Schlüssel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
IUPAC-Name Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 282.218
Formelmasse 282.2
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.