Learn More
Natrium-Polyanetholsulfonat, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 419631000
Additional Details : CAS : 52993-95-0 Gewicht : 0.15000kg
Menge | 100g |
---|
Chemische Identifikatoren
55963-78-5 | |
251.252 | |
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L | |
6434512 | |
CC=CC1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+] |
C10H12NaO4S- | |
MFCD00148427 | |
sodium anethole sulfite, polyanetholesulfonate, polyanethol sulfonate, benzene, 1-methoxy-4-1-propenyl-, e-, homopolymer, sulfonated, sodium salt, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene sulfite | |
Natrium;1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzol;Sulfit |
Spezifikation
Sodium polyanetholesulfonate | |
Glasflasche | |
100g | |
55963-78-5 | |
MFCD00148427 | |
sodium anethole sulfite, polyanetholesulfonate, polyanethol sulfonate, benzene, 1-methoxy-4-1-propenyl-, e-, homopolymer, sulfonated, sodium salt, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene sulfite | |
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L | |
Natrium;1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzol;Sulfit | |
6434512 |
Authentic | |
Braun bis weiß | |
5.0 to 7.0 (1% aq. soln.) | |
C10H12NaO4S- | |
14,8666 | |
Solubility in water: soluble. | |
CC=CC1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+] | |
251.252 | |
Pulver oder Kristalle |