Learn More
Sodium pivalate hydrate, 98%
Artikelnummer. 10729334 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10729334 50 g 50 Gramm
10541483 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10729334 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 364710500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 143174-36-1 | C5H9NaO2 | 124.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143174-36-1
Summenformel C5H9NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 124.12
MDL-Nummer MFCD00150782
InChI-Schlüssel SJRDNQOIQZOVQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trimethylacetate hydrate, sodium pivalate hydrate, sodium hydrate pivalate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, sodium salt, hydrate, acmc-20ajn9, sodiumtrimethylacetatehydrate, c5h9o2.na.h2o, trimethylacetic acid sodium salt hydrate, sodium 2,2-dimethylpropanoate-water 1/1/1
PubChem CID 23666172
IUPAC-Name sodium;2,2-dimethylpropanoate;hydrate
SMILES [Na+].CC(C)(C)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium pivalate hydrate
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCO2Na·xH2O
Menge 50 g
Formelmasse 142.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium pivalate hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.