Learn More
Natriumpicosulfat Mikromol™
Beschreibung
Natriumpicosulfat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Picosulfate |
| CAS | 10040-45-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sodium Picosulfate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C18 H13 N O8 S2 . 2 Na |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Sodium Picosulfate, Phenol, 4,4'-(2-pyridinylmethylene)bis-, 1,1'-bis(hydrogen sulfate), sodium salt (1:2), Phenol, 4,4'-(2-pyridinylmethylene)bis-, bis(hydrogen sulfate) (ester), disodium salt (9CI), Phenol, 4,4'-(2-pyridylmethylene)di-, bis(hydrogen sulfate) (ester) disodium salt (8CI), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol bis(hydrogen sulfate) disodium salt, DA 1773, Disodium bis[4-[(hydroxysulfonyl)oxy]phenyl](2-pyridyl)methane, Evacuol, Guttalax, Guttalax-Fher, LA 391, Laxoberal, Laxoberon, Neopax, Pico-Salax, Picolax, Picosulfate sodium, Picosulfol, Rapilax |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H15NO8S2.2Na/c20-28(21,22)26-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)27-29(23,24)25;;/h1-12,18H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2)c3ccccn3 |
| IUPAC-Name | Dinatrium;[4-[Pyridin-2-yl-(4-sulfonatooxyphenyl)methyl]phenyl]sulfat |
| Mehr anzeigen |