missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumphosphat, tribasisch, Dodecahydrat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trinnatriumphosphat-Dodecahydrat |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | Na3PO4 · H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 380.12 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 98 % |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Dichte | 1.62 g/ml bei 25 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur