Learn More
Natriumphosphat-Dodecahydrat, tribasisch, 98 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735092 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
Artikelnummer. 10082750
Marke: Thermo Scientific Acros 206520010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10101-89-0 | Na3O412H2O | 380.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-89-0
Summenformel Na3O412H2O
Molekulargewicht (g/mol) 380.13
MDL-Nummer MFCD00149198
InChI-Schlüssel ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC-Name Trinatrium; Phosphat; Dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Schmelzpunkt 75.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Nadeln oder Kristalle
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel Na3PO4·12H2O
Merck Index 15, 8792
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 380.13
Reinheit (%) 98%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.62
Dichte 1.6200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tribasic sodium phosphate dodecahydrate,Trisodium phosphate