Learn More
Natriumphosphat, tribasisch, wasserfrei, tech, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326778
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11326778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013438.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 7601-54-9 | Na3O4P | 163.939 g/mol
Sodium phosphate, tribasic is used in soaps, detergents, photographic developers, water softeners and boiler scale removers. It is used as a food additive, as cleaning agents, as a protein precipitant and an active ingredient in fluxes designed to deoxygenate nonferrous metals for casting. It is used to prepare chlorinated trisodium phosphate by reacting with sodium hypochlorite and used as a disinfectant and bleach. Further, it is used in dairy substitutes and to inhibit mold. In addition, it is employed in ceramic production. It is also used for the preservation of biologically active soil samples and fractionization of nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-54-9
Summenformel Na3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 163.939
MDL-Nummer MFCD00003510
InChI-Schlüssel RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat
PubChem CID 24243
ChEBI CHEBI:37583
IUPAC-Name Trinatrium; Phosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, tribasic, anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol and carbon disulfide.
Formelmasse 163.94
Güte Technisch
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder
Dichte 1.62g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium phosphate, tribasic, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trisodium phosphate