Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, multikompendial, U.S.P., J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15388491
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, multikompendial, U.S.P., J.T.Baker™
Artikelnummer. p-5390947 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
500 g, Weithalsflasche Braunglas, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15388491
Marke: Avantor J.T.Baker 380201
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-21-5
Summenformel H5NaO5P
Molekulargewicht (g/mol) 137.99
MDL-Nummer MFCD00149208
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat, Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, Monoatriumphosphat-Monohydrat, Phosphorsäure, Mononatriumsalz, Monohydrat, Natriumdihydrogenphosphat-Hydrat, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516949
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat
Namenshinweis Monobasisch, Monohydrat
Menge 500 g
Formelmasse 137.99
Güte Multi-Kompendium/USP
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.04 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, multikompendial, U.S.P., J.T.Baker™ >